(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC200395-5G PC200395-1G
APOSPC200395-5GEA 94.4 EUR
APOSPC200395-5G APOSPC200395-1G
(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide 97%
(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide
Formel: C₈H₇F₃N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660165
CAS-Nummer: 40067-66-1