2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200401-1G PC200401-5G
APOSPC200401-1GEA 183 EUR
APOSPC200401-1G APOSPC200401-5G
2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
Formel: C₉H₅ClFN₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11052420
CAS-Nummer: 1053658-58-4