5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200419-1G
PC200419-250MG
PC200419-500MG
APOSPC200419-1GEA
609
EUR
APOSPC200419-1G
APOSPC200419-250MG
APOSPC200419-500MG
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Molecular Weight: 207,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16606321 CAS-Nummer: 612498-85-8 |