2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200445-1G
PC200445-5G
APOSPC200445-1GEA
144
EUR
APOSPC200445-1G
APOSPC200445-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Formel:
C₆H₃ClF₃NO Siedepunkt: 54 °C (15 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18257007 CAS-Nummer: 1206972-45-3 |