2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200457-500MG
APOSPC200457-500MGEA 438 EUR
APOSPC200457-500MG
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Molecular Weight: 197,998 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22418352
CAS-Nummer: 1257071-85-4