6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200562-1G PC200562-5G
APOSPC200562-1GEA 335 EUR
APOSPC200562-1G APOSPC200562-5G
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₂NO₃
Molecular Weight: 225,148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00973973
CAS-Nummer: 228728-19-6