5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2008-1G PC2008-5G
APOSPC2008-1GEA 0 EUR
APOSPC2008-1G APOSPC2008-5G
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
5-Chloro-3-fluoropyridin-2ylhydrazine
Formel: C₅H₅ClFN₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09972183
CAS-Nummer: 248255-70-1