(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201004-1G PC201004-250MG PC201004-5G
APOSPC201004-1GEA 210 EUR
APOSPC201004-1G APOSPC201004-250MG APOSPC201004-5G
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₇H₇F₃N₂·ClH
Molecular Weight: 212,6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117763
CAS-Nummer: 1005515-26-3