5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201006-100MG PC201006-1G PC201006-250MG
APOSPC201006-100MGEA 168 EUR
APOSPC201006-100MG APOSPC201006-1G APOSPC201006-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine
Formel: C₈H₈FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18384289
CAS-Nummer: 1034467-80-5