6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201008-100MG PC201008-1G PC201008-250MG
APOSPC201008-100MGEA 108 EUR
APOSPC201008-100MG APOSPC201008-1G APOSPC201008-250MG
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₁₂H₈FN₃
Molecular Weight: 213,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28405285
CAS-Nummer: 1036762-04-5