1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201009-1G
PC201009-5G
APOSPC201009-1GEA
125
EUR
APOSPC201009-1G
APOSPC201009-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₃F₂IN₂ Molecular Weight: 243.981 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18633160 CAS-Nummer: 1041205-43-9 |