4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201010-100MG PC201010-250MG
APOSPC201010-100MGEA 30.6 EUR
APOSPC201010-100MG APOSPC201010-250MG
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₅FN₂O
Molecular Weight: 128,104 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18427750
CAS-Nummer: 105252-99-1