2-Chloro-4-fluoronicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201012-1G PC201012-250MG
APOSPC201012-1GEA 630 EUR
APOSPC201012-1G APOSPC201012-250MG
2-Chloro-4-fluoronicotinonitrile 95%
2-Chloro-4-fluoronicotinonitrile
Formel: C₆H₂ClFN₂
Molecular Weight: 156,545 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27996745
CAS-Nummer: 1054552-27-0