Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201020-1G
PC201020-5G
APOSPC201020-1GEA
78.3
EUR
APOSPC201020-1G
APOSPC201020-5G
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈FNO₂ Molecular Weight: 193.174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845444 CAS-Nummer: 1082040-43-4 |