3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201040-100MG
PC201040-1G
PC201040-250MG
APOSPC201040-100MGEA
345
EUR
APOSPC201040-100MG
APOSPC201040-1G
APOSPC201040-250MG
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₂FNO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840090 CAS-Nummer: 1185045-95-7 |