6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201045-100MG PC201045-1G PC201045-250MG
APOSPC201045-100MGEA 96 EUR
APOSPC201045-100MG APOSPC201045-1G APOSPC201045-250MG
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FN·ClH
Molecular Weight: 187.642 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08544167
CAS-Nummer: 1191908-44-7