2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201051-100MG PC201051-250MG PC201051-1G
APOSPC201051-100MGEA 109 EUR
APOSPC201051-100MG APOSPC201051-250MG APOSPC201051-1G
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde 95+%
2,6-Difluoro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O
Molecular Weight: 156,129 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847293
CAS-Nummer: 1201597-22-9