4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201053-100MG PC201053-1G PC201053-250MG
APOSPC201053-100MGEA 67.2 EUR
APOSPC201053-100MG APOSPC201053-1G APOSPC201053-250MG
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride 95+%
4-(Trifluoromethyl)isoindoline hydrochloride
Formel: C₉H₈F₃N·ClH
Molecular Weight: 223.623 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10700141
CAS-Nummer: 1203686-59-2