Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201056-100MG PC201056-1G PC201056-250MG
APOSPC201056-100MGEA 104 EUR
APOSPC201056-100MG APOSPC201056-1G APOSPC201056-250MG
Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate 97%
Methyl 6-(fluoromethyl)picolinate
Formel: C₈H₈FNO₂
Molecular Weight: 169.153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109900
CAS-Nummer: 1209248-98-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable