6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201062-100MG PC201062-1G PC201062-250MG
APOSPC201062-100MGEA 144 EUR
APOSPC201062-100MG APOSPC201062-1G APOSPC201062-250MG
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde 98%
6-(Difluoromethoxy)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 173,117 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18261899
CAS-Nummer: 1211577-99-9