4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201066-1G PC201066-250MG
APOSPC201066-1GEA 359 EUR
APOSPC201066-1G APOSPC201066-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Bromo-5-fluoro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.013 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18251020
CAS-Nummer: 1211590-24-7