5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201071-100MG PC201071-1G PC201071-250MG
APOSPC201071-100MGEA 0 EUR
APOSPC201071-100MG APOSPC201071-1G APOSPC201071-250MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 97%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C₆H₃ClF₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20275098
CAS-Nummer: 1214342-70-7