3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201073-100MG PC201073-1G PC201073-250MG
APOSPC201073-100MGEA 139 EUR
APOSPC201073-100MG APOSPC201073-1G APOSPC201073-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂NO
Molecular Weight: 224,003 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185844
CAS-Nummer: 1214345-30-8