(R)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201077-100MG PC201077-1G PC201077-250MG
APOSPC201077-100MGEA 0 EUR
APOSPC201077-100MG APOSPC201077-1G APOSPC201077-250MG
(R)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
(R)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁F₂N·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08751413
CAS-Nummer: 1218935-60-4