(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201081-1G PC201081-250MG
APOSPC201081-1GEA 337 EUR
APOSPC201081-1G APOSPC201081-250MG
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 95+%
(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Formel: C₆H₅BrFNO
Molecular Weight: 206.012 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16606993
CAS-Nummer: 1227601-75-3