1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201085-100MG PC201085-1G PC201085-250MG
APOSPC201085-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC201085-100MG APOSPC201085-1G APOSPC201085-250MG
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride 95+%
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
Molecular Weight: 237,649 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09028131
CAS-Nummer: 1228879-24-0