6,7-Difluoro-1H-indazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201098-1G
APOSPC201098-1GEA 65.4 EUR
APOSPC201098-1G
6,7-Difluoro-1H-indazole 97%
6,7-Difluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₄F₂N₂
Molecular Weight: 154,117 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18381168
CAS-Nummer: 1260384-41-5