2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201099-100MG
PC201099-1G
PC201099-250MG
APOSPC201099-100MGEA
155
EUR
APOSPC201099-100MG
APOSPC201099-1G
APOSPC201099-250MG
2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4,6-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₅F₂NO Molecular Weight: 157.118 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15528759 CAS-Nummer: 1260790-53-1 |