7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201102-1G PC201102-250MG PC201102-5G
APOSPC201102-1GEA 62.5 EUR
APOSPC201102-1G APOSPC201102-250MG APOSPC201102-5G
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₅FN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11976201
CAS-Nummer: 1260903-17-0