(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201115-100MG PC201115-1G PC201115-250MG
APOSPC201115-100MGEA 198 EUR
APOSPC201115-100MG APOSPC201115-1G APOSPC201115-250MG
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 95+%
(S)-1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₈H₉ClFN·ClH
Molecular Weight: 210.076 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12758016
CAS-Nummer: 1313593-59-7