2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201121-100MG PC201121-1G PC201121-250MG
APOSPC201121-100MGEA 72.5 EUR
APOSPC201121-100MG APOSPC201121-1G APOSPC201121-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄ClFN₂
Molecular Weight: 146,55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14584604
CAS-Nummer: 134000-96-7