8-Fluoroquinolin-2-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201122-100MG
PC201122-250MG
APOSPC201122-100MGEA
300
EUR
APOSPC201122-100MG
APOSPC201122-250MG
8-Fluoroquinolin-2-amine 95+%
8-Fluoroquinolin-2-amine
Formel:
C₉H₇FN₂ Molecular Weight: 162.164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19678631 CAS-Nummer: 1342095-20-8 |