5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201127-100MG PC201127-250MG
APOSPC201127-100MGEA 29 EUR
APOSPC201127-100MG APOSPC201127-250MG
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-fluoro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₆H₅BrFNO
Molecular Weight: 206,012 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23135714
CAS-Nummer: 1352152-46-5