(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201131-100MG PC201131-250MG
APOSPC201131-100MGEA 40.6 EUR
APOSPC201131-100MG APOSPC201131-250MG
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95+%
(R)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂FN·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08751397
CAS-Nummer: 1381928-30-8