2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201146-1G PC201146-250MG
APOSPC201146-1GEA 198 EUR
APOSPC201146-1G APOSPC201146-250MG
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid 95+%
2-Chloro-3,4-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Molecular Weight: 192.547 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18415556
CAS-Nummer: 150444-93-2