2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201153-100MG PC201153-1G PC201153-250MG
APOSPC201153-100MGEA 0 EUR
APOSPC201153-100MG APOSPC201153-1G APOSPC201153-250MG
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₅FO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21604147
CAS-Nummer: 156816-78-3