2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201158-1G PC201158-250MG PC201158-5G
APOSPC201158-1GEA 309 EUR
APOSPC201158-1G APOSPC201158-250MG APOSPC201158-5G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride 97%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
Molecular Weight: 239.665 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14708149
CAS-Nummer: 15996-89-1