6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201162-100MG PC201162-250MG
APOSPC201162-100MGEA 121 EUR
APOSPC201162-100MG APOSPC201162-250MG
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₅F₃N₂O
Molecular Weight: 214,144 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664875
CAS-Nummer: 16544-67-5