4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201177-1G
APOSPC201177-1GEA 119 EUR
APOSPC201177-1G
4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 98%
4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Formel: C₇H₄FNO₂
Molecular Weight: 153,111 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18804910
CAS-Nummer: 178747-83-6