2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201191-1G PC201191-250MG PC201191-5G
APOSPC201191-1GEA 303 EUR
APOSPC201191-1G APOSPC201191-250MG APOSPC201191-5G
2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole 95+%
2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187,119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00480774
CAS-Nummer: 2008-04-0