1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201195-100MG PC201195-1G PC201195-250MG
APOSPC201195-100MGEA 101 EUR
APOSPC201195-100MG APOSPC201195-1G APOSPC201195-250MG
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline 95+%
1-Chloro-6-fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09959717
CAS-Nummer: 214045-86-0