2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201198-1G PC201198-5G
APOSPC201198-1GEA 203 EUR
APOSPC201198-1G APOSPC201198-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
MDL: MFCD00096939
CAS-Nummer: 219715-34-1