5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201206-1G PC201206-5G
APOSPC201206-1GEA 84.1 EUR
APOSPC201206-1G APOSPC201206-5G
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
Molecular Weight: 179,148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047171
CAS-Nummer: 23077-43-2