3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201218-1G
PC201218-250MG
APOSPC201218-1GEA
207
EUR
APOSPC201218-1G
APOSPC201218-250MG
3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline 98%
3-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline
Formel:
C₈H₉F₂NO Molecular Weight: 173.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025429 CAS-Nummer: 264194-31-2 |