(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201224-100MG PC201224-1G PC201224-250MG
APOSPC201224-100MGEA 148 EUR
APOSPC201224-100MG APOSPC201224-1G APOSPC201224-250MG
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₂FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06761856
CAS-Nummer: 298690-90-1