6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201228-1G PC201228-250MG PC201228-5G
APOSPC201228-1GEA 174 EUR
APOSPC201228-1G APOSPC201228-250MG APOSPC201228-5G
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂O
Molecular Weight: 160,121 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847318
CAS-Nummer: 317810-73-4