Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201246-100MG
PC201246-250MG
PC201246-1G
APOSPC201246-100MGEA
212
EUR
APOSPC201246-100MG
APOSPC201246-250MG
APOSPC201246-1G
Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₆H₄BrFO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10566744 CAS-Nummer: 395664-56-9 |