Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201268-100MG PC201268-250MG PC201268-1G
APOSPC201268-100MGEA 87.3 EUR
APOSPC201268-100MG APOSPC201268-250MG APOSPC201268-1G
Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-cyano-5-fluorobenzoate
Formel: C₉H₆FNO₂
Molecular Weight: 179.148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042789
CAS-Nummer: 606080-43-7