Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201270-10G PC201270-1G PC201270-5G
APOSPC201270-10GEA 344 EUR
APOSPC201270-10G APOSPC201270-1G APOSPC201270-5G
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Molecular Weight: 247,061 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06204416
CAS-Nummer: 612835-53-7