1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201278-1G PC201278-5G
APOSPC201278-1GEA 148 EUR
APOSPC201278-1G APOSPC201278-5G
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone 97%
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204,146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11840324
CAS-Nummer: 67589-15-5